Tlačiť
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 298.02 EUR
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃NO₃
Mw: 289.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00097847
Číslo CAS: 256508-75-5