Tlačiť
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-ethynyl-3-fluorobenzene
PC51222-1G PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA 695.37 EUR
APOSPC51222-1G APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Mw: 199.02 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28127154
Číslo CAS: 1855543-30-4