Tlačiť
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinyl alcohol
PC51217-1G PC51217-250MG
APOSPC51217-1GEA 1351.09 EUR
APOSPC51217-1G APOSPC51217-250MG
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24369748
Číslo CAS: 1431842-82-8