Tlačiť
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51215-100MG PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA 356.5 EUR
APOSPC51215-100MG APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O
Mw: 178.112 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189822
Číslo CAS: 1196153-82-8