Tlačiť
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51210-1G PC51210-250MG PC51210-5G
APOSPC51210-1GEA 421.39 EUR
APOSPC51210-1G APOSPC51210-250MG APOSPC51210-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.552 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13188812
Číslo CAS: 1060810-66-3