Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Difluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC51207-1G PC51207-250MG
APOSPC51207-1GEA 659.72 EUR
APOSPC51207-1G APOSPC51207-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.133 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23701109
Číslo CAS: 1428532-80-2