Tlačiť
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC51206-250MG PC51206-50MG
APOSPC51206-250MGEA 266.37 EUR
APOSPC51206-250MG APOSPC51206-50MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Mw: 173.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18256212
Číslo CAS: 1256818-14-0