Tlačiť
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethyl)-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-(difluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC51205-1G PC51205-250MG
APOSPC51205-1GEA 1589.43 EUR
APOSPC51205-1G APOSPC51205-250MG
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Mw: 187.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22690248
Číslo CAS: 1251844-44-6