Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethyl)pyridin-4-ol, α,α-Difluoro-4-hydroxy-2-picoline
PC51200-1G PC51200-250MG
APOSPC51200-1GEA 825.16 EUR
APOSPC51200-1G APOSPC51200-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₆H₅F₂NO
Mw: 145.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18820876
Číslo CAS: 501125-75-3