Tlačiť
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51196-1G PC51196-250MG PC51196-5G
APOSPC51196-1GEA 159.25 EUR
APOSPC51196-1G APOSPC51196-250MG APOSPC51196-5G
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975433
Číslo CAS: 1820716-91-3
OSN: 3265
ADR: 8,III