Tlačiť
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-4-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC51195-1G PC51195-5G
APOSPC51195-1GEA 74.9 EUR
APOSPC51195-1G APOSPC51195-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO₄
Mw: 269.562 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847295
Číslo CAS: 22227-59-4