Tlačiť
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC51192-5G PC51192-25G
APOSPC51192-5GEA 79.71 EUR
APOSPC51192-5G APOSPC51192-25G
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₈F₃N₃
Mw: 273.297 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09909924
Číslo CAS: 694499-26-8