Tlačiť
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromo-1H-benzimidazol-6-yl)sulphur pentafluoride, 4-Bromo-6-(pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC51190-1G PC51190-250MG
APOSPC51190-1GEA 488.68 EUR
APOSPC51190-1G APOSPC51190-250MG
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrF₅N₂S
Mw: 323.081 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24369706
Číslo CAS: 1432075-84-7