Tlačiť
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole, (7-Bromo-1,3-benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride
PC51189-1G PC51189-250MG
APOSPC51189-1GEA 1178.85 EUR
APOSPC51189-1G APOSPC51189-250MG
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrF₅NOS
Mw: 324.066 g/mol
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24369705
Číslo CAS: 1432075-78-9