Tlačiť
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluorophenol, 5-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 148.61 EUR
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
Mw: 235.007 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203615
Číslo CAS: 251300-29-5