Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-2,6-difluorobenzotrifluoride, α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-toluic acid
PC51183-1G PC51183-250MG PC51183-5G
APOSPC51183-1GEA 143.4 EUR
APOSPC51183-1G APOSPC51183-250MG APOSPC51183-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Mw: 226.1 g/mol
Teplota tavenia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827981
Číslo CAS: 157337-81-0