Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-3-formylbenzotrifluoride
PC51182-1G PC51182-250MG PC51182-5G
APOSPC51182-1GEA 114.56 EUR
APOSPC51182-1G APOSPC51182-250MG APOSPC51182-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
Mw: 210.101 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12404958
Číslo CAS: 134099-30-2