Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-[2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 373.72 EUR
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
Mw: 301.032 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23703637
Číslo CAS: 1429321-83-4
OSN: 3265
ADR: 8 III