Tlačiť
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
PC51175-1G PC51175-250MG PC51175-5G
APOSPC51175-1GEA 179.05 EUR
APOSPC51175-1G APOSPC51175-250MG APOSPC51175-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23703636
Číslo CAS: 1429321-84-5