Tlačiť
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,4-Dibromo-2,3-difluorotoluene, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
PC51172-1G PC51172-250MG PC51172-5G
APOSPC51172-1GEA 356.5 EUR
APOSPC51172-1G APOSPC51172-250MG APOSPC51172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.911 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23703634
Číslo CAS: 162744-56-1
OSN: 3265
ADR: 8 III