Tlačiť
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluorophenol, 4-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51165-1G PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA 249.15 EUR
APOSPC51165-1G APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
Mw: 235.007 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23703631
Číslo CAS: 1429321-82-3