Tlačiť
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51164-1G PC51164-5G
APOSPC51164-1GEA 114.72 EUR
APOSPC51164-1G APOSPC51164-5G
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Vzorec: C₄H₆F₂O₂
Teplota varu: 93…95 °C
Hustota: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20489374
Číslo CAS: 38650-84-9
OSN: 1993
ADR: 3,II