Tlačiť
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 348.98 EUR
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Teplota varu: 64…68 °C (1 mm Hg)
Teplota tavenia: 21…23 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01569845
Číslo CAS: 206759-48-0