Tlačiť
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC51151-1G PC51151-250MG
APOSPC51151-1GEA 530.69 EUR
APOSPC51151-1G APOSPC51151-250MG
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄BrF₅OS
Mw: 299.056 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23166763
Číslo CAS: 1426290-12-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III