Tlačiť
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Fluorophenyl)ethyl bromide, 1-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethane, 1-(1-Bromoethyl)-4-fluorobenzene
PC51144-10G PC51144-5G
APOSPC51144-10GEA 116.16 EUR
APOSPC51144-10G APOSPC51144-5G
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.052 g/mol
Teplota varu: 75…78 °C (1 mm Hg)
Hustota: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11180274
Číslo CAS: 65130-46-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III