Tlačiť
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 116.16 EUR
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06409112
Číslo CAS: 143945-65-7