Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
PC51134-1G PC51134-5G PC51134-25G
APOSPC51134-1GEA 51.67 EUR
APOSPC51134-1G APOSPC51134-5G APOSPC51134-25G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11110550
Číslo CAS: 170098-98-3