Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-fluoropyridin-4-ol
PC51118-1G PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA 365.71 EUR
APOSPC51118-1G APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃BrFNO
Mw: 191.986 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189884
Číslo CAS: 1196152-88-1