Tlačiť
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyano-4,5-diaminobenzotrifluoride, 4-Cyano-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC51113-1G PC51113-5G
APOSPC51113-1GEA 110.15 EUR
APOSPC51113-1G APOSPC51113-5G
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
Mw: 201.149 g/mol
Teplota tavenia: 162…163 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074368
Číslo CAS: 882978-62-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III