Tlačiť
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 2-fluoro-3-oxoprop-1-en-1-olate, Fluoropropane-1,3-dial sodium salt
PC51104-1G PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA 364.51 EUR
APOSPC51104-1G APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Vzorec: C₃H₂FO₂·Na
Mw: 112.035 g/mol
Teplota tavenia: >200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21362228
Číslo CAS: 29548-72-9