Tlačiť
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-2-iodo-4-nitrobenzene
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 48.47 EUR
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Mw: 266.996 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08461002
Číslo CAS: 177363-10-9