Tlačiť
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA 481.75 EUR
APOSPC51097-1G APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₆F₅NS
Teplota tavenia: 28,8…30.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD21362226
Číslo CAS: 1246998-10-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III