Tlačiť
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 24.95 EUR
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆FIO₂
Teplota varu: 287…288 °C
Teplota tavenia: 42…43 °C
Hustota: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11870177
Číslo CAS: 1121586-29-5