Tlačiť
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-2-fluoropropionic acid
PC51071-1G PC51071-250MG
APOSPC51071-1GEA 611.71 EUR
APOSPC51071-1G APOSPC51071-250MG
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Vzorec: C₃H₄BrFO₂
Teplota varu: 99 °C (1 mm Hg)
Hustota: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442053
Číslo CAS: 132629-22-2