Tlačiť
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid, [2-(Perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonic acid
PC51063-1G PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA 139.59 EUR
APOSPC51063-1G APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Vzorec: C₈H₆F₁₃O₃P
Teplota tavenia: 168…173 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18910708
Číslo CAS: 252237-40-4