Tlačiť
Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonafluorocyclopentane
PC51062-1G PC51062-250MG
APOSPC51062-1GEA 519.86 EUR
APOSPC51062-1G APOSPC51062-250MG
Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Perfluoro(chlorocyclopentane)
Vzorec: C₅ClF₉
Teplota varu: 52 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442028
Číslo CAS: 376-76-1