Tlačiť
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,2-Dibromo-3,4-dichloro-1,1,2,3,4,4-hexafluorobutane
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 155.23 EUR
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Vzorec: C₄Br₂Cl₂F₆
Teplota varu: 63 °C (14 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442561
Číslo CAS: 375-27-9