Tlačiť
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51060-1G PC51060-25G PC51060-5G
APOSPC51060-1GEA 83.43 EUR
APOSPC51060-1G APOSPC51060-25G APOSPC51060-5G
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Vzorec: C₈H₂Br₃F₁₃
Teplota varu: 116 °C (1 mm Hg)
Teplota tavenia: 28…29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18641926
Číslo CAS: 59665-25-7