Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PC51056-1G PC51056-5G
APOSPC51056-1GEA 129.38 EUR
APOSPC51056-1G APOSPC51056-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₆O₂
Mw: 312.208 g/mol
Teplota varu: 128 °C (5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442078
Číslo CAS: 130540-87-3