Tlačiť
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510347-1G PC510347-250MG
APOSPC510347-1GEA 142 EUR
APOSPC510347-1G APOSPC510347-250MG
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11183542
Číslo CAS: 1039815-76-3