Tlačiť
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC510336-1G PC510336-250MG PC510336-5G
APOSPC510336-1GEA 249.5 EUR
APOSPC510336-1G APOSPC510336-250MG APOSPC510336-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11167796
Číslo CAS: 913574-93-3
OSN: 3261
ADR: 8,III