Tlačiť
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510302-1G PC510302-250MG PC510302-5G
APOSPC510302-1GEA 555.18 EUR
APOSPC510302-1G APOSPC510302-250MG APOSPC510302-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₂
Mw: 265.051 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28148154
Číslo CAS: 1337606-76-4