Tlačiť
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510283-1G PC510283-250MG
APOSPC510283-1GEA 1149.61 EUR
APOSPC510283-1G APOSPC510283-250MG
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₈FI
Mw: 202.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24458933
Číslo CAS: 19869-79-5