Tlačiť
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510276-5G PC510276-1G
APOSPC510276-5GEA 1509.71 EUR
APOSPC510276-5G APOSPC510276-1G
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Mw: 184.164 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28977372
Číslo CAS: 159415-52-8