Tlačiť
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510262-1G PC510262-5G PC510262-250MG
APOSPC510262-1GEA 686.16 EUR
APOSPC510262-1G APOSPC510262-5G APOSPC510262-250MG
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₅ClF₃NO₂
Mw: 275.611 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23132257
Číslo CAS: 1254366-15-8