Tlačiť
4-Fluoro-7-methylindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510216-1G PC510216-250MG PC510216-5G
APOSPC510216-1GEA 569.6 EUR
APOSPC510216-1G APOSPC510216-250MG APOSPC510216-5G
4-Fluoro-7-methylindole
4-Fluoro-7-methylindole
Vzorec: C₉H₈FN
Mw: 149.165 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027019
Číslo CAS: 313337-32-5