Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC510210-1G PC510210-250MG PC510210-5G
APOSPC510210-1GEA 686.16 EUR
APOSPC510210-1G APOSPC510210-250MG APOSPC510210-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
Mw: 254.047 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185403
Číslo CAS: 691877-04-0
OSN: 2735
ADR: 8 III