Tlačiť
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510205-1G PC510205-250MG
APOSPC510205-1GEA 254.36 EUR
APOSPC510205-1G APOSPC510205-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19440436
Číslo CAS: 917835-69-9