Tlačiť
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510189-1G PC510189-250MG
APOSPC510189-1GEA 276.79 EUR
APOSPC510189-1G APOSPC510189-250MG
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16658616
Číslo CAS: 1089279-29-7