Tlačiť
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC510146-5G PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA 152.61 EUR
APOSPC510146-5G APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Mw: 300.96 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22494116
Číslo CAS: 1326316-85-1